4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 18381-53-8
Molecular Formula: C7H5ClF6O3
Formula Weight: 286.56
Refractive Index: 1.3590
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 1884844
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00054671
Formule:
C₇H₅ClF₆O₃ Kookpunt: 158…160 °C Dichtheid: 1,470 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00054671 CAS nummer: 18381-53-8 ADR: 8,III |