Amberlite® XAD4 ion exchange resin
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L14142.22 L14142.36
L14142.22EA 37.3 EUR
L14142.22 L14142.36
Amberlite® XAD4 ion exchange resin
Amberlite® XAD4
CAS No.: 37380-42-0 MDL No.: MFCD00132704
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132704
CAS nummer: 37380-42-0
Merck Index: 14,382