Fisetin 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L14207.03
L14207.MD
L14207.03EA
175
EUR
L14207.03
L14207.MD
Fisetin 96%
Fisetin
Purity: 97%
CAS No.: 528-48-3
Molecular Formula: C15H10O6
Formula Weight: 286.24
Melting Point: 330° dec.
Beilstein Reference: 292829
MDL No.: MFCD00006829
Formule:
C₁₅H₁₀O₆ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006829 CAS nummer: 528-48-3 EINECS: 208-434-4 Merck Index: 14,4088 |