Dowex® 1X2 (Cl) 100-200 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L14254.18 L14254.30 L14254.0B
L14254.18EA 46.3 EUR
L14254.18 L14254.30 L14254.0B
Dowex® 1X2 (Cl) 100-200 mesh
Dowex® 1X2 (Cl)
CAS No.: 9085-42-1 Odour: Amine-like MDL No.: MFCD00132715
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132715
CAS nummer: 9085-42-1