Dowex® 1X8 (Cl) 100-200 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L14257.18 L14257.30 L14257.0B
L14257.18EA 54.8 EUR
L14257.18 L14257.30 L14257.0B
Dowex® 1X8 (Cl) 100-200 mesh
Dowex® 1X8 (Cl)
CAS No.: 12627-85-9 Odour: Amine-like MDL No.: MFCD00132718
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132718
CAS nummer: 12627-85-9