Dowex® 1X8 (Cl) 200-400 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L14258.18 L14258.30 L14258.0B
L14258.18EA 51.9 EUR
L14258.18 L14258.30 L14258.0B
Dowex® 1X8 (Cl) 200-400 mesh
Dowex® 1X8 (Cl)
CAS No.: 12627-85-9 Odour: Amine-like MDL No.: MFCD00132718
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132718
CAS nummer: 12627-85-9