4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L14728.03
L14728.MD
L14728.03EA
154
EUR
L14728.03
L14728.MD
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 128143-89-5
Molecular Formula: C15H10ClN3
Formula Weight: 267.72
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 3613386
MDL No.: MFCD00191930
Formule:
C₁₅H₁₀ClN₃ Smeltpunt: 148…152 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00191930 CAS nummer: 128143-89-5 |