Sodium bromoacetate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Sodium 2-bromoacetate
L14983.06
L14983.14
L14983.06EA
32.7
EUR
L14983.06
L14983.14
Sodium bromoacetate 98%
Sodium bromoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 1068-52-6
Molecular Formula: BrCH2CO2Na
Formula Weight: 160.93
Odour: Odourless
Melting Point:
Formule:
BrCH₂CO₂Na Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01311832 CAS nummer: 1068-52-6 ADR: 6.1,III |