Amberlite® IR-120 (Na) ion exchange resin
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L15199.22 L15199.36 L15199.0E
L15199.22EA 28.1 EUR
L15199.22 L15199.36 L15199.0E
Amberlite® IR-120 (Na) ion exchange resin
Amberlite® IR-120 (Na)
CAS No.: 78922-04-0 MDL No.: MFCD00132707
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132707
CAS nummer: 9002-23-7
Merck Index: 14,382