3-Aminophthalhydrazide monosodium salt ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L15205.03 L15205.06
L15205.03EA 61 EUR
L15205.03 L15205.06
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt ≥98%
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Purity: 98+% CAS No.: 20666-12-0 Molecular Formula: C8H6N3NaO2 Formula Weight: 199.15 MDL No.: MFCD00161491
Formule: C₈H₆N₃NaO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00161491
CAS nummer: 20666-12-0
EINECS: 629-344-5