Pyrrole-2-carbonitrile 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L15330.03
L15330.06
L15330.03EA
46.6
EUR
L15330.03
L15330.06
Pyrrole-2-carbonitrile 99%
Pyrrole-2-carbonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 4513-94-4
Molecular Formula: C5H4N2
Formula Weight: 92.10
Refractive Index: 1.5500
Boiling Point: 92-94°/2mm
Beilstein Reference: 107047
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00234061
Formule:
C₅H₄N₂ Kookpunt: 92…94 °C (2 mmHg) Dichtheid: 1,086 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00234061 CAS nummer: 4513-94-4 ADR: 6.1,III |