2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L15613.03
L15613.MD
L15613.03EA
162
EUR
L15613.03
L15613.MD
2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline 97%
2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 22817-26-1
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.23
Melting Point: 96-101°
Boiling Point: 120°/0.5mm
Beilstein Reference: 134303
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01075706
Formule:
C₁₂H₁₁N Kookpunt: 120 °C (0,5 mmHg) Smeltpunt: 96…101 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01075706 CAS nummer: 22817-26-1 ADR: 8,III |