4,4'-Oxybis(benzoic acid) ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L15651.14
L15651.22
L15651.14EA
38.8
EUR
L15651.14
L15651.22
4,4'-Oxybis(benzoic acid) ≥98%
4,4'-Oxybis(benzoic acid)
Purity: 98+%
CAS No.: 2215-89-6
Molecular Formula: C14H10O5
Formula Weight: 258.23
Melting Point: 329-332°
Beilstein Reference: 2218315
MDL No.: MFCD00013988
Formule:
C₁₄H₁₀O₅ Smeltpunt: 329…332 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013988 CAS nummer: 2215-89-6 EINECS: 218-683-0 |