1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L16680.06 L16680.14 L16680.22
L16680.06EA 57.1 EUR
L16680.06 L16680.14 L16680.22
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane 97%
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
Purity: 97% CAS No.: 2374-14-3 Molecular Formula: C12H21F9O3Si3 Formula Weight: 468.54 Melting Point: 34-36° Boiling Point: 135°/22mm Beilstein Reference: 1809096 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00054667
Formule: C₁₂H₂₁F₉O₃Si₃
Kookpunt: 135 °C (22 mmHg)
Smeltpunt: 34…36 °C
Dichtheid: 1,240
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054667
CAS nummer: 2374-14-3
EINECS: 219-154-7
ADR: 6.1,III