Ultramark® 1621 mass spec standard
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L16698.03 L16698.MD
L16698.03EA 125 EUR
L16698.03 L16698.MD
Ultramark® 1621 mass spec standard
Ultramark® 1621
CAS No.: 105809-15-2 Formula Weight: 2120.00 Refractive Index: 1.3530 MDL No.: MFCD00242454
Formule: C₆H₁₈N₃P₃
Dichtheid: 1,8
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00242454
CAS nummer: 105809-15-2