Ishikawa's reagent ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L16738.14 L16738.22
L16738.14EA 71.2 EUR
L16738.14 L16738.22
Ishikawa's reagent ≥90%
Ishikawa's reagent
Purity: 90+% CAS No.: 309-88-6 Molecular Formula: C7H11F6N Formula Weight: 223.16 Flash Point: 14°(57°F) Refractive Index: 1.3500 Boiling Point: 56-57°/58mm UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00054683
Formule: C₇H₁₁F₆N
Kookpunt: 56…57 °C (58 mmHg)
Dichtheid: 1,230
Vlampunt: 14 °C (57 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060264
CAS nummer: 309-88-6
ADR: 3,II