3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L16873.03
L16873.06
L16873.03EA
55.3
EUR
L16873.03
L16873.06
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 98%
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid
Purity: 98%
CAS No.: 338-03-4
Molecular Formula: C5H7F3O3
Formula Weight: 172.10
Refractive Index: 1.3880
Melting Point: 39-41°
Boiling Point: 87-90°/0.5mm
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00039531
Formule:
C₅H₇F₃O₃ Kookpunt: 87…90 °C (0,5 mmHg) Smeltpunt: 39…41 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039531 CAS nummer: 338-03-4 ADR: 8,III |