2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L16947.03
L16947.06
L16947.03EA
24.8
EUR
L16947.03
L16947.06
2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide 95%
2-Methoxy-4-methylbenzenesulphonamide
Purity: 95%
CAS No.: 59554-39-1
Molecular Formula: C8H11NO3S
Formula Weight: 201.25
Melting Point: 168-170°
MDL No.: MFCD01318156
Formule:
C₈H₁₁NO₃S Smeltpunt: 168…170 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01318156 CAS nummer: 59554-39-1 |