3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L17015.03
L17015.06
L17015.03EA
47.3
EUR
L17015.03
L17015.06
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 216394-05-7
Molecular Formula: C5H2BrCl2NO2S
Formula Weight: 290.95
Melting Point: 65-70°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD01318107
Formule:
C₅H₂BrCl₂NO₂S Smeltpunt: 65…70 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01318107 CAS nummer: 216394-05-7 ADR: 8,III |