1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane 94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Tetramethyl-1,3-bis(3-aminopropyl)disiloxane, 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
L17295.14
L17295.22
L17295.14EA
72.8
EUR
L17295.14
L17295.22
1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane 94%
1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Purity: 94%
CAS No.: 2469-55-8
Molecular Formula: C10H28N2OSi2
Formula Weight: 248.52
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 132-139°/11mm
Beilstein Reference: 1760876
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00039786
Formule:
C₁₀H₂₈N₂OSi₂ Kookpunt: 132…139 °C (11 mmHg) Dichtheid: 0,897 Vlampunt: 91 °C (195 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039786 CAS nummer: 2469-55-8 EINECS: 219-588-7 UN: 2735 ADR: 8,III |