Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L17335.03
L17335.06
L17335.03EA
29.4
EUR
L17335.03
L17335.06
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 96%
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Purity: 96%
CAS No.: 344-00-3
Molecular Formula: C7H9F3O3
Formula Weight: 198.14
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.3700
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 1783620
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00190635
Formule:
C₇H₉F₃O₃ Kookpunt: 144…146 °C Dichtheid: 1,258 Vlampunt: 47 °C (116 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00190635 CAS nummer: 344-00-3 ADR: 3,III |