5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L17507.03
L17507.06
L17507.MD
L17507.03EA
126
EUR
L17507.03
L17507.06
L17507.MD
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 2338-71-8
Molecular Formula: C9H6FNO
Formula Weight: 163.15
Melting Point: 164°
Beilstein Reference: 1449216
MDL No.: MFCD00022719
Formule:
C₉H₆FNO Smeltpunt: 164 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00022719 CAS nummer: 2338-71-8 |