Fomblin® YR-1800
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Perfluoropolyether YR-1800
L17548.06 L17548.14
L17548.06EA 34.9 EUR
L17548.06 L17548.14
Fomblin® YR-1800
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized
CAS No.: 69991-67-9 Refractive Index: 1.3040 MDL No.: MFCD01323324
Dichtheid: 1,920
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01323324
CAS nummer: 69991-67-9