1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L17626.03
L17626.06
L17626.03EA
41.1
EUR
L17626.03
L17626.06
1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone ≥98%
1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone
Purity: 98+%
CAS No.: 52099-72-6
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 140587
MDL No.: MFCD00218253
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O Smeltpunt: 121…123 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00218253 CAS nummer: 52099-72-6 EINECS: 257-661-5 |