3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L17673.03
L17673.06
L17673.03EA
54.7
EUR
L17673.03
L17673.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane
Purity: 95%
CAS No.: 33558-36-0
Molecular Formula: C10H10F6Si
Formula Weight: 272.27
Refractive Index: 1.4125
Boiling Point: 40°/1.5mm
Beilstein Reference: 2859742
MDL No.: MFCD02093948
Formule:
C₁₀H₁₀F₆Si Kookpunt: 40 °C (1,5 mmHg) Dichtheid: 1,230 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093948 CAS nummer: 33558-36-0 |