Ethyl-4-acetylbutyrate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L17848.22 L17848.06 L17848.14
L17848.22EA 310 EUR
L17848.22 L17848.06 L17848.14
Ethyl-4-acetylbutyrate 97%
Ethyl-4-acetylbutyrate
Purity: 97% CAS No.: 13984-57-1 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.4275 Boiling Point: 65°/0.76mm Beilstein Reference: 1762625 MDL No.: MFCD00009213
Formule: C₈H₁₄O₃
Kookpunt: 65 °C (0,76 mmHg)
Dichtheid: 0,989
Vlampunt: 69 °C (156 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009213
CAS nummer: 13984-57-1
EINECS: 237-776-7