4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(Methylsulphinyl)phenyl)boronic acid
L17865.03 L17865.MC
L17865.03EA 212 EUR
L17865.03 L17865.MC
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid 98%
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Purity: 98% CAS No.: 166386-48-7 Molecular Formula: C7H9BO3S Formula Weight: 184.02 Melting Point: ca 170° MDL No.: MFCD02093071
Formule: C₇H₉BO₃S
Smeltpunt: ∼ 170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093071
CAS nummer: 166386-48-7