4-Benzyloxypyridine-N-oxide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L17946.03 L17946.06
L17946.03EA 14.2 EUR
L17946.03 L17946.06
4-Benzyloxypyridine-N-oxide 98%
4-Benzyloxypyridine-N-oxide
Purity: 98% CAS No.: 2683-66-1 Molecular Formula: C12H11NO2 Formula Weight: 201.22 Melting Point: 173-175° Beilstein Reference: 165005 MDL No.: MFCD00047427
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
Smeltpunt: 173…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047427
CAS nummer: 2683-66-1