3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L18029.06 L18029.03
L18029.06EA 143 EUR
L18029.06 L18029.03
3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid 97%
3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 136645-25-5 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.07 Melting Point: 124-128° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD02093985
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07 g/mol
Smeltpunt: 124…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093985
CAS nummer: 136645-25-5
ADR: 8 III