3-Methylthiophene-2-methylamine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L18094.03
L18094.MD
L18094.03EA
243
EUR
L18094.03
L18094.MD
3-Methylthiophene-2-methylamine 96%
3-Methylthiophene-2-methylamine
Purity: 98%
CAS No.: 104163-35-1
Molecular Formula: C6H9NS
Formula Weight: 127.21
Refractive Index: 1.5565
Boiling Point: 78°/4mm
Beilstein Reference: 108864
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD02093988
Formule:
C₆H₉NS Kookpunt: 78 °C (4 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093988 CAS nummer: 104163-35-1 UN: 2735 ADR: 8,II |