4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L18514.03 L18514.MD
L18514.03EA 61 EUR
L18514.03 L18514.MD
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 374790-97-3 Molecular Formula: C6H5BBrFO2 Formula Weight: 218.82 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD02093066
Formule: C₆H₅BBrFO₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093066
CAS nummer: 374790-97-3