1-Octylphosphonic dichloride 97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 3095-94-1
Molecular Formula: C8H17Cl2OP
Formula Weight: 231.10
Refractive Index: 1.4665
Boiling Point: 143-145°/12mm
Beilstein Reference: 1931202
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00015813
Formule:
C₈H₁₇Cl₂OP Kookpunt: 143…145 °C (12 mmHg) Dichtheid: 1,115 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015813 CAS nummer: 3095-94-1 EINECS: 221-444-3 ADR: 8,II |