2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(5-Allyl-4,6-dihydroxy-1,3-phenylene)bis(phenylmethanone)
L18722.06
L18722.14
L18722.06EA
41.1
EUR
L18722.06
L18722.14
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol 98%
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol
Purity: 98%
CAS No.: 102593-74-8
Molecular Formula: C23H18O4
Formula Weight: 358.40
Melting Point: 158-163°
Beilstein Reference: 2168154
MDL No.: MFCD02094038
Formule:
C₂₃H₁₈O₄ Smeltpunt: 158…163 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02094038 CAS nummer: 102593-74-8 |