5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19072.03
L19072.06
L19072.03EA
82.5
EUR
L19072.03
L19072.06
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 99%
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 10601-19-1
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 179-183°
Beilstein Reference: 132769
MDL No.: MFCD00005623
Formule:
C₁₀H₉NO₂ Smeltpunt: 179…183 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005623 CAS nummer: 10601-19-1 EINECS: 234-220-5 |