4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Methoxy-3-pyrrolin-2-one, 4-Methoxy-1H-pyrrol-2(5H)-one
L19344.03
L19344.06
L19344.03EA
69.4
EUR
L19344.03
L19344.06
4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one 99%
4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Purity: 99%
CAS No.: 69778-83-2
Molecular Formula: C5H7NO2
Formula Weight: 113.12
Melting Point: 130-134°
Beilstein Reference: 1524505
MDL No.: MFCD00071564
Formule:
C₅H₇NO₂ Smeltpunt: 130…134 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00071564 CAS nummer: 69778-83-2 |