2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L19482.06
L19482.14
L19482.06EA
53.8
EUR
L19482.06
L19482.14
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol 98%
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 5223-06-3
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Melting Point: 39-44°
Beilstein Reference: 117340
MDL No.: MFCD00129040
Formule:
C₉H₁₃NO Smeltpunt: 39…44 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00129040 CAS nummer: 5223-06-3 EINECS: 226-024-3 |