Amberlite XAD-7 ion exchange resin
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L19564.22 L19564.36
L19564.22EA 40.3 EUR
L19564.22 L19564.36
Amberlite XAD-7 ion exchange resin
Amberlite XAD-7
CAS No.: 37380-43-1 MDL No.: MFCD00132705
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132705
CAS nummer: 37380-43-1
Merck Index: 14,382