Amberlite® XAD-16 ion exchange resin
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Amberlite® XAD16, XAD16N
L19565.22 L19565.36
L19565.22EA 53.9 EUR
L19565.22 L19565.36
Amberlite® XAD-16 ion exchange resin
Amberlite® XAD-16
CAS No.: 104219-63-8 MDL No.: MFCD00145831
Formule: C₁₀H₁₀
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00145831
CAS nummer: 104219-63-8
Merck Index: 14,382