Amberlite® IRA-900 (Cl) ion exchange resin
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L19567.30 L19567.0B
L19567.30EA 46.6 EUR
L19567.30 L19567.0B
Amberlite® IRA-900 (Cl) ion exchange resin
Amberlite® IRA-900 (Cl)
CAS No.: 9050-97-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00132712
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132712
CAS nummer: 9050-97-9
Merck Index: 14,382