Amberlite® IRC-748 ion exchange resin
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L19570.30 L19570.0B
L19570.30EA 45.1 EUR
L19570.30 L19570.0B
Amberlite® IRC-748 ion exchange resin
Amberlite® IRC-748
CAS No.: 79620-28-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00132702
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00132702
CAS nummer: 79620-28-3
Merck Index: 14,382