4-Cyano-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19722.06
L19722.14
L19722.06EA
88.4
EUR
L19722.06
L19722.14
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 164149-28-4
Molecular Formula: C8H4FNO2
Formula Weight: 165.12
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 8051929
MDL No.: MFCD03094454
Formule:
C₈H₄FNO₂ Smeltpunt: 214…218 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03094454 CAS nummer: 164149-28-4 |