N-Boc-1,6-diaminohexane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
L19948.03 L19948.06 L19948.14
L19948.03EA 47.6 EUR
L19948.03 L19948.06 L19948.14
N-Boc-1,6-diaminohexane 98%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Purity: 98% CAS No.: 51857-17-1 Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)6NH2 Formula Weight: 216.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 106-110°/0.3mm Beilstein Reference: 2089264 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00671489
Formule: C₁₁H₂₄N₂O₂
MW: 216.33 g/mol
Kookpunt: 106…110 °C (0.3 mmHg)
Dichtheid: 0.965
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671489
CAS nummer: 51857-17-1
ADR: 8 III