2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L19954.03 L19954.06
L19954.03EA 98.8 EUR
L19954.03 L19954.06
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 95% CAS No.: 138500-85-3 Molecular Formula: C13H18BBrO2 Formula Weight: 297.00 Melting Point: 83-85° Beilstein Reference: 7921808 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD02179493
Formule: C₁₃H₁₈BBrO₂
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179493
CAS nummer: 138500-85-3
ADR: 8,III