2-(Aminomethyl)piperidine 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 22990-77-8
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4850
Boiling Point: 63-66°/12mm
Beilstein Reference: 102994
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00129011
Formule:
C₆H₁₄N₂ Kookpunt: 63…66 °C (12 mmHg) Dichtheid: 0,942 Vlampunt: 68 °C (154 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00129011 CAS nummer: 22990-77-8 EINECS: 245-371-1 ADR: 8,III |