3-(Phenylsulphonyl)propionitrile 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L20196.06
L20196.14
L20196.06EA
40
EUR
L20196.06
L20196.14
3-(Phenylsulphonyl)propionitrile 99%
3-(Phenylsulphonyl)propionitrile
Purity: 99%
CAS No.: 10154-75-3
Molecular Formula: C9H9NO2S
Formula Weight: 195.24
Odour: Odourless
Melting Point: 94-96°
Beilstein Reference: 2051019
MDL No.: MFCD00047798
Formule:
C₉H₉NO₂S Smeltpunt: 94…96 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047798 CAS nummer: 10154-75-3 EINECS: 233-424-1 |