Ethyl-(S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate ≥97%, ee 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L20259.06 L20259.14
L20259.06EA 101 EUR
L20259.06 L20259.14
Ethyl-(S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate ≥97%, ee 98%
Ethyl-(S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
Purity: 97% CAS No.: 312745-91-8 Molecular Formula: C7H11NO3 Formula Weight: 157.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 270° Optical Rotation: +5°(neat) MDL No.: MFCD00672878
Formule: C₇H₁₁NO₃
Kookpunt: 270 °C
Dichtheid: 1,114
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672878
CAS nummer: 312745-91-8