2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L20280.03
L20280.MD
L20280.03EA
132
EUR
L20280.03
L20280.MD
2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 745783-91-9
Molecular Formula: C9H5F3O2.xH2O
Formula Weight: 202.13(anhy)
Melting Point: 36-43°
MDL No.: MFCD05664102
Formule:
C₉H₇F₃O₃ Smeltpunt: 36…43 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06801323 CAS nummer: 745783-91-9 |