1,3-Di-4-piperidylpropane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L20442.14 L20442.22
L20442.14EA 33.7 EUR
L20442.14 L20442.22
1,3-Di-4-piperidylpropane ≥97%
1,3-Di-4-piperidylpropane
Purity: 97+% CAS No.: 16898-52-5 Molecular Formula: C13H26N2 Formula Weight: 210.36 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 63-68° Boiling Point: 327° Beilstein Reference: 111615 MDL No.: MFCD00038013
Formule: C₁₃H₂₆N₂
Kookpunt: 327 °C
Smeltpunt: 63…68 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038013
CAS nummer: 16898-52-5
EINECS: 240-941-6