3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(3-Cyano-4-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid Pinacol ester, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
H62245.03 H62245.06
H62245.03EA 164 EUR
H62245.03 H62245.06
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₅BFNO₂
MW: 247.08 g/mol
Smeltpunt: 75…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06795681
CAS nummer: 775351-57-0