Kerosene low odor
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L14479.AP
L14479.0F
L14479.APEA
27.9
EUR
L14479.AP
L14479.0F
Kerosene low odor
Kerosene - CAS 64742-47-8
CAS No.: 64742-47-8
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 200-250°
Merck Reference: 14,5294
UN No.: 1223
MDL No.: MFCD00135561
Kookpunt:
200…250 °C Dichtheid: 0,800 Vlampunt: 76 °C (169 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
CAS nummer:
64742-47-8 EINECS: 265-149-8 UN: 1223 ADR: 3,III Merck Index: 14,5294 |